Learn More
Thermo Scientific™ Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits
Codice prodotto. 12420238
Click to view available options
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Colore:
Amber
Clear
Setto:
PTFE/Silicone
Red PTFE/White Silicone
White Virgin PTFE
Unit Size:
pezzi 100
Product Code. 12420238
Brand: Thermo Scientific™ C401589AW
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Choose convenient, unassembled screw thread vial kits, featuring caps with pre-assembled septa.
Thermo Scientific™ National Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits include vials and caps with pre-assembled septa.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
  • Includes:
    100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Colore chiusura Black
    Descrizione Convenience Kit 4 mL I-D Vial with Teflon Silicone Cap
    Colore Amber
    Materiale Glass
    Volume (sistema metrico) 4 mL
    Setto Red PTFE/White Silicone
    Include Vial C4015-11W; Closure C4015-75A
    N. per confezione 100/Pk.
    Spessore (sistema imperiale) 60 mil
    Materiale chiusura Polypropylene
    Tipo di chiusura Tappo a vite
    Dimensione chiusura 13 mm
    Marking Spot