Learn More
Thermo Scientific™ Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits
Descrizione
Thermo Scientific™ National Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits include vials and caps with pre-assembled septa.
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Descrizione | Convenience Kit 4 mL I-D Vial with Teflon Silicone Cap |
| Colore | Amber |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Setto | Red PTFE/White Silicone |
| Include | Vial C4015-11W; Closure C4015-75A |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Spessore (sistema imperiale) | 60 mil |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |