Learn More
γ-Undecalactone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10792675
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-67-6
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.28
Numero MDL MFCD00005405
InChI Key PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC Name 5-heptyloxolan-2-one
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Undecalactone
Colore Colorless
Densità 0.9425g/mL
Punti di ebollizione 286.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4540
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.9425
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • y-Undecalactone
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .