Learn More
Liebherr™ Under-Bench, Spark-Free Interior, Lab Fridge
Codice prodotto. p-8002365 Sfoglia Tutto Liebherr Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
141 L
Ripiani:
3
Altezza (sistema metrico) esterno:
82 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10729575
Marca: Liebherr™ LKUEXV1610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Under-Bench, Spark-Free Interior, Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
  • Table-height spark-free lab fridge, reach-in, 1-section, width 600mm, gross capacity 141 L.
  • Temperature range +3 / +16°C, 3 adjustable glass shelves 440mm(W) x 420mm(D), white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Climate class 7, refrigerant R 600a, connection rating 1,0A, 230v/50/1-ph,energy consumption 273 kWh/a
  • 130 litre net capacity
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc.
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door
  • 40 kg shelf load
Specifica
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema metrico) 141 L
Gamma di temperatura 3°C to 16°C
Risoluzione temperatura 0.1°C
Stabilità termica Gradient 3.9°C
Refrigerante R 600a
Door Style Solid
N. di cassetti 0
Ripiani 3
Capacità (sistema metrico) ripiano 40 kg
Materiale armadietto Steel
Finitura esterna White-coated Steel
Isolamento 40 mm HDPE
Interno ABS Plastic
Certificazione/Conformità ATEX Certified, EU Directive 94/9/EC (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001
Stile Underbench
Display Digital, External
Ruote No
Colore White
Tipo di controllo Digital
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Uscite dati RS 485
Profondità (sistema metrico) esterno 61.5 cm
Depth (Metric) Interior 43.5 cm
Altezza (sistema metrico) esterno 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 67 cm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 59.7 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 44 cm
Amperaggio 1.0 A
Tensione 220/240 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 315 kWh/a
Peso di spedizione (sistema metrico) 41 kg
Peso (sistema metrico) 38 kg