Learn More
Köttermann Underbench Chemical Storage Cabinet
This lockable Underbench Chemical Storage Cabinet provides safe storage of aggressive non-flammable chemicals and toxic substances.
600.00€ - 2515.00€
Specifica
Colore White
Materiale Steel (Galvanized)
Door Style Hinged, Locking
Da utilizzare con (applicazione) Non-corrosive, Non-flammable Chemical Storage
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Dimensioni (P x L x A) Configurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (P x L x A) Configurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
17352149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0017
516 x 600 x 720 mm 1 Left-hinged Door, 1 Shelf
600.00€
Pezzo
17362149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0018
516 x 600 x 720 mm 1 Right-hinged Door, 1 Shelf
600.00€
Pezzo
17372139
Vedere i documenti
Köttermann
375-0001
516 x 600 x 1920 mm 1 Left-hinged Door, 4 Shelves
1370.00€
Pezzo
17382139
Vedere i documenti
Köttermann
375-0002
516 x 600 x 1920 mm 1 Right-hinged Door, 4 Shelves
1370.00€
Pezzo
17312149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0009
516 x 600 x 1920 mm 1 Left-hinged Door, 4 Internal Drawers
1840.00€
Pezzo
17322149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0010
516 x 600 x 1920 mm 1 Right-hinged Door, 4 Internal Drawers
1840.00€
Pezzo
17372149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0019
516 x 900 x 720 mm 2 Doors, 1 Shelf
821.00€
Pezzo
17392139
Vedere i documenti
Köttermann
375-0005
516 x 900 x 1920 mm 2 Doors, 4 Shelves
1655.00€
Pezzo
17332149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0013
516 x 900 x 1920 mm 2 Doors, 4 Internal Drawers
2215.00€
Pezzo
17382149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0020
516 x 1200 x 720 mm 2 Doors, 1 Shelf
871.00€
Pezzo
17302149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0007
516 x 1200 x 1920 mm 2 Doors, 4 Shelves
1865.00€
Pezzo
17342149
Vedere i documenti
Köttermann
375-0015
516 x 1200 x 1920 mm 2 Doors, 4 Internal Drawers
2515.00€
Descrizione
  • For the storage of non-corrosive, non-flammable substances
  • Can be integrated in modular cabinet assemblies
  • Lockable against unauthorized access
  • Capable of connecting to the exhaust air system for permanent ventilation
  • Double-walled, noise-insulated doors
Specifica
Specifica
White
Steel (Galvanized)
Hinged, Locking
Non-corrosive, Non-flammable Chemical Storage