Learn More
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensioni (P x L x A):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Undercounter cabinets on casters
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
- Central locking system as standard
- Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Storage Cabinet |
| Colore | Anthracite |
| Tipo di armadietto | Underbench cabinet |
| Dimensioni (P x L x A) | 900 x (500 + 20) x 760 mm |
| N. di sportelli | None |
| N. di cassetti | 4 |
| Larghezza (sistema imperiale) | 35.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 900 mm |
| Con ruote | Yes |
| Materiale | Melamine |