Learn More
BICASA Mobiletto contenitore su ruote
Mobiletto contenitore su ruote - Corpo in nobilitato ignifugo - 4 cassetti con chiusura ammortizzata ed unica serratura
Marca: BICASA TN.DR.0900.760
864.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mobiletto contenitore su ruote
- Certificato e/o conforme alla norma EN 16121:2017
- Telaio di base in metallo con 4 ruote girevoli (cassa in Poliammide e battistrada in gomma termoplastica); le 2 frontali con freno di bloccaggio – Altezza mm 100
- Serratura centralizzata standard
- Sistema anti ribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta)
- Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Light Gray | |
Mobile | |
900 x 520 x 760 mm | |
Yes |
Not Autoclavable | |
EN 16121 | |
4 |