Learn More
Miele Professional™ Base
Base per piastra forata A 7/1 con frangigetto per il lavaggio delicato di oggetti delicati
Marca: Miele Professional™ 6097000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Foro 7 x 7 mm, asta 3 mm
- Utilizzabile per E 775/1, E 735/1 ed E 701/1
Specifica
in acciaio inox | |
White | |
543 mm |
Base | |
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | |
473 mm |