Learn More
Haldenwanger™ Mortaio in porcellana satinato
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Unglazed Porcelain Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 55/4
Codice prodotto. 12343328
  • 65.15€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
250 ml
115 mm
Porcellana
Non levigato
Mortaio
63 mm