Learn More
Haldenwanger™ Mortaio in porcellana satinato
Codice prodotto. 12353328
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
75 ml
100 ml
170 ml
250 ml
400 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12353328
Marca: Haldenwanger™ L 55/5/RAUH
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Unglazed Porcelain Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Finitura Non levigato
Diametro (sistema metrico) interno 125 mm
Product Type Mortaio
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 65 mm