Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana non satinato
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Grinding surfaces are unglazed
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Finitura | Non levigato |
| Product Type | Pestello |
| Materiale | Porcellana |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |