Learn More
Duran™ Ungraduated Measuring Cylinders
These measuring cylinders are for holding and measuring varying amounts of liquids in the laboratory.
92.50€ - 149.00€
Specifica
Base Type Hexagonal
Tipo Ungraduated Measuring Cylinder
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories
Materiale Borosilicate Glass
N. per confezione 10/pk
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15503162
Vedere i documenti
Duran™
213912477
100 mL
92.50€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15513162
Vedere i documenti
Duran™
213913679
250 mL
149.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Without graduation
  • Volume content tolerances for measuring and mixing cylinders conform to DIN and ISO accuracy limits
  • Robust, virtually inert and exceptionally resistant to high temperatures
  • Outstanding corrosion resistance
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Large hexagonal base has three knobs to increase stability and prevents cylinder from rolling
Specifica
Specifica
Hexagonal
Laboratories
10/pk
Ungraduated Measuring Cylinder
Borosilicate Glass
DIN EN ISO 4788