Learn More
Abeba™ UNI6 31761 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 31761/36
Codice prodotto. 15679147
  • 135.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Functional leather with honeycomb pattern
  • Black
  • Steel toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Scratch-proof
  • **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
  • Water-repellent
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Leather
Slip-resistant
31761
Black
36
Polyurethane
Steel