Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Occupational Trainers O2 ESD
Anthracite Uni6 occupational trainers made of water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 36775/48
Codice prodotto. 17141305
  • 115.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comfortable and light occupational shoes
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Slip resistant PU/TPU outsole
  • Breathable and water repellent anthracite knitted fabric
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable insole active comfort
Specifica
Specifica
Anthracite
48
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD according EN ISO 61340 class climatic 1
Trainers
O2 SRC ESD
Knitted Fabric
Steel
Unisex
Water Repellent