Learn More
ABEBA™ pantofole di lavoro nero O2 Uni6
Igiene e comfort per tutto il giorno con il pantofolo da lavoro ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile nera con suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O2 SRC.
102.00€ - 105.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD
Colore Black
Materiale rivestimento interno Breathable silver ions lining
Materiale Microfiber
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16318131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/35
35
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/36
36
105.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/37
37
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/38
38
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/39
39
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/40
40
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16378131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/41
41
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16388131
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/42
42
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398131
Vedere i documenti
ABEBA™
36740/43
43
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16308141
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/44
44
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16318141
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/45
45
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328141
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/46
46
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338141
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/47
47
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16348141
Vedere i documenti
ABEBA™
36741/48
48
102.00€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Comfort e traspirabilità
  • Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU/TPU
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD
Breathable silver ions lining
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent
Slip-on shoes
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340
Yes
Black
Microfiber
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
1 Pair
Water