Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Made of black water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap and textile antipuncture midsole
112.03€ - 116.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345: 2012, S3, SRC |
---|---|
Colore | Black |
Materiale | Knitted Textile |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17121115
|
ABEBA™
1676/35 |
35 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17131115
|
ABEBA™
1676/36 |
36 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17121125
|
ABEBA™
1676/45 |
45 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17131125
|
ABEBA™
1676/46 |
46 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17141125
|
ABEBA™
1676/47 |
47 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17151125
|
ABEBA™
1676/48 |
48 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17141115
|
ABEBA™
1676/37 |
37 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17151115
|
ABEBA™
1676/38 |
38 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17161115
|
ABEBA™
1676/39 |
39 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17171115
|
ABEBA™
1676/40 |
40 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17181115
|
ABEBA™
1676/41 |
41 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17191115
|
ABEBA™
1676/42 |
42 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17101125
|
ABEBA™
1676/43 |
43 |
112.03€
1 paio |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17111125
|
ABEBA™
1676/44 |
44 |
116.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort, safety and style
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole
- Active comfort
Specifica
EN ISO 20345: 2012, S3, SRC | |
Knitted Textile | |
Unisex | |
Water Repellent |
Black | |
Steel | |
Trainers | |
S3 SRC |