Learn More
ABEBA™ Sneakers blu O1 Uni6
Legerezza, comfort e traspirabilità con la scarpa da lavoro blu ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto a maglia con protezione antispruzzo e suola TPU antiscivolo. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC.
Marca: ABEBA™ 36773/48
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O1, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20347 :2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Blue | |
Breathable silver ions lining | |
48 | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
1 Pair |
Laces | |
Stainless steel | |
Textile | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Sneakers | |
EN ISO 20347 : 2012; DIN EN 61340 |