Learn More
ABEBA™ Sneakers blu di sicurezza Uni6
Leggerezza, comfort e traspirabilità con la scarpa antifortunistica blu ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto a maglia con protezione antispruzzo e suola TPU antiscivolo. Punta acciaio (200 J.). ESD come da norma 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S1 SRC
Marca: ABEBA™ 31773/43
108.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Comfort e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Blue | |
Breathable silver ions lining | |
Textile | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative | |
Sneakers | |
1 Pair |
Laces | |
Steel | |
Padded | |
43 | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
Steel | |
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340 |