Learn More
ABEBA™ Sneakers blu di sicurezza Uni6
Leggerezza, comfort e traspirabilità con la scarpa antifortunistica blu ABEBA Uni6. Realizzato in tessuto a maglia con protezione antispruzzo e suola TPU antiscivolo. Punta acciaio (200 J.). ESD come da norma 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S1 SRC
Marca:  ABEBA™ 31773/44
Codice prodotto. 16358061
  • 123.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comfort e sicurezza
  • Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU/TPU
  • Punta in acciaio (200 Joule)
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD
Blue
Breathable silver ions lining
Textile
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Sneakers
1 Pair
Laces
Steel
Padded
44
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Steel
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340