missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Unilite Thermo Plus Cut C Safety Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Winter safety gloves combine thermal protection with level C cut protection
- Robust polymer coating remains flexible even at low temperatures
- Acrylic liner provides insulation when in direct contact with cold objects
- Enhanced grip in dry or slightly damp areas
- Dual-layer construction
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 511: 02X |
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | Polymer |
Colore | Green, Black |
Materiale | Polyamide, Glass |
Size | 9 |
EN388 Standard | 3X42C |
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, Forklift Operation, Metal Work, and Refrigeration |
Sesso | Unisex |
Stile polso guanto | Knit |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto