Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio unisex in cotone
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 XL
Misura petto (sistema metrico):
da 101.6 a 104.14 cm
da 106.68 a 111.76 cm
da 116.84 a 121.92 cm
da 127 a 132.08 cm
da 91.44 a 96.52 cm
Descrizione
- Unisex
- Pure cotton
- Concealed stud fastened front
- 305g2 heritage 3111 cotton
- Not CE marked
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio unisex |
Size | 2 XL |
Sesso | Unisex |
Materiale | 100% cotone |
Colore | Bianco |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
N. di tasche | 3 |
Misura petto (sistema metrico) | da 127 a 132.08 cm |
Include | Tre tasche applicate con tagli obliqui |