Learn More
Ansell™ Universal™ 87-650 Series Yellow Natural Rubber Latex Immersion Gloves
100% Natural rubber delivers excellent sensitivity with superior tensile strength. Pure cotton flocklining is soft, non irritant and superbly comfortable. Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
Marca:  Ansell™ 87650080BP
Codice prodotto. 15272859
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hand protection
  • Natural rubber latex (Coating material)
  • Cotton flocking (Liner material)
  • Sensitizers: Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate
  • Good physical properties and dexterity
  • Protein level : <50μg/g ( Modified Lowry test )
  • Chlorinated to improve chemical resistance, donning properties and to minimise the amount of allergenic proteins
Applications:
  • Do not use against flames or temperatures <0°C or >100°C
  • Poor versus oils, greases, organic solvents and hydrocarbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rubber Latex
Natural Rubber Latex
Immersion Gloves
87-650
Yellow
Cotton Flocking
Chemical resistance
Natural Rubber Latex
No
8
0.4 mm
Pinked
144 Pairs
87-650