Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Marca:  Thermo Scientific™ 88882108
Codice prodotto. 16534792
  • 14.57€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Servizi
2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 mL Flask Clamp
85 x 55 mm
Digital Mini Rotators, Rocker, Rotator, Mixer
Stainless Steel
250 mL Flask Clamp