Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Marca: Thermo Scientific™ 88882112
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Servizi
2 years
Specifica
Sticky Mat | |
140 x 140 mm | |
Digital Mini Rotators, Rocker, Rotator, Mixer |
Rubber | |
Sticky Mat, 14 x 14 cm |