missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smeg™ Cestello universale
Click to view available options
:
For use with: Smeg 60cm Washers
Descrizione
- 28-position spring support to hold flasks, beakers etc.
- For use with the standard baskets CS1-1 and CS2 and the trolley LM20
- Recommended for flasks with a capacity of up to 1000mL
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Come supporto per i becher durante il ciclo di lavaggio |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per lavatrice per carelli da 60 cm Smeg |
| Quantità | 1 Each |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto