Learn More
Eppendorf™ Universal Buckets for S-4xUniversal Rotor
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 Pk.
4 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Suitable for S-4xUniversal Rotor
- Accepts adapters for tubes, flasks, and plates
- Variable places depending on adapter used
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S-4xUniversal Rotor |
| Quantità | 4 Pk. |