Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Universal Connectors
Made of DURAN™ tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Universal Connectors are for use with connecting hoses with different diameters.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01601000
Codice prodotto. 10008450
  • 8.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of DURAN™tubing
  • Universal connector
Specifica
Specifica
6 to 14 mm
110 mm