Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05580kg
Descrizione
- Provides rapid and precise readings
- Includes color scale printed on cover for convenience
Applications:
- Used for general analysis in chemical, school laboratories
Specifica
Da 9 a 13 | |
4 Rolls | |
5 m |
Rotolo | |
Cartina con indicatore universale di pH | |
7 mm |