Learn More
Contec™ Secchi di ricambio universali
Realizzato in un'esclusiva plastica di copolimero di polipropilene, resistente e leggera. i secchi di ricambio universali Contec™ sono provvisti di codifica a colori per una facile identificazione dei rifiuti rispetto a una soluzione nuova.
66.50€ - 77.15€
Specifica
Product Type | Secchio |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13436868
|
Contec™
UBKT0004 |
20 l | Grigio | Per mocio QuickTask™, mocio Edgeless™, mocio VertiKlean™ e VertiKlean™ MAX™, con numerosi tipi diversi di carrelli e strizzatori | N/A | ||||
16635672
|
Contec™
UBKT0005 |
20 L | Red | For different types of Carts and Wringers |
77.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15332174
|
Contec™
UBKT0006 |
20 l | Blu | Per diversi tipi di carrelli e strizzatori |
69.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Ideato per sistemi Contec™ a doppio secchio in acciaio inossidabile e polipropilene
- Compatibile con tutte le soluzioni disinfettanti e i solventi più comuni
- Interamente autoclavabile a 121 °C per 30 min.
- Intercambiabile
- Capacità: 5 galloni (20 l) o 6.5 galloni (25 l)
- Carrello in vendita separatamente
Specifica
Secchio | |
Sì | |
Reusable | |
Non sterile |