Learn More
Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap
Codice prodotto. 14823562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
28 ml
30 mL
Quantità:
125/conf.
500/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 500
Codice prodotto. 14823562
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from Type III Soda Lime Glass with polypropylene cap. Fisherbrand™ Universal Vials with Polypropylene Cap are suitable for media, diagnostic and sample collection applications.
  • Type III Soda Lime Glass
  • Polypropylene screw cap
  • Clear color bottle
  • Screw thread neck
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale Vetro sodico-calcico tipo III
Volume (sistema metrico) 28 ml
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for media, diagnostic and sample collection applications
Stile collo Filettatura a vite
Stile Tubolare
Stile filo A vite
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 82 mm
Quantità 125/conf.
Tipo Vial
Dimensione chiusura 24 mm