Learn More
Fisherbrand™ Fiale universali
Suitable for the storage of pathology media. Fisherbrand™ Clear Moulded Glass Vials, with Fitted Screw Caps are manufactured from clear Type 1 neutral glass.
33.55€ - 176.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Vetro borosilicato |
Stile collo | Filettatura a vite |
Stile filo | A vite |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
14803572
|
Fisherbrand™
|
28 ml | Alluminio |
33.55€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
14863562
|
Fisherbrand™
|
30 ml | Polipropilene |
176.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- With screw neck
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
- With either fitted aluminum rubber lined cap or PP cap
Specifica
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
A vite | |
Tappo a vite | |
Universal Vial |
28 mm | |
Filettatura a vite | |
Sì | |
83 mm | |
28 mm |