Learn More
Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath
In acciaio inox di alta qualità per garantire massima resistenza alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il bagno ad acqua senza agitazione Grant Instruments™ JB Aqua è dotato di un interruttore termico fisso e altre funzioni di sicurezza per proteggere l'operatore in caso di azionamento accidentale del bagno senza acqua o nell'eventualità molto improbabile che si verifichi un guasto in entrambi i sistemi di controllo.
701.00€ - 990.00€
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Digitale |
Certificazione/Conformità | DIN 58966 |
Gamma di temperatura | Ambient +5° to 95°C |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Capacità di riscaldamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Capacità di riscaldamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15107025
|
Grant Instruments™
JBA18 |
590 mm | 18 L | 1400 w (230V) 1050 w (120V) |
990.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15167015
|
Grant Instruments™
JBA5 |
215 mm | 5 L | 350 w (230V and 120V) |
701.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10505515
|
Grant Instruments™
JBA12 |
390 mm | 12 l | 800 w (230V) |
820.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
An ideal choice for schools and colleges requiring a basic, simple-to-use quality water bath. Base tray included as standard. The JBA range consists of of three models - 5L, 12L and 18L.
- Temperatura ambiente: da + 5°C a 98°C
- Protezione dei campioni regolabile dall'utente e interruttore termico fisso
- Coperchio e vassoio base in policarbonato – migliora le prestazioni e riduce la perdita per evaporazione/di energia
- Garanzia standard di 3 anni
Order Info
Lid is sold separately.
Specifica
Acciaio inox | |
DIN 58966 | |
Stainless Steel |
Digitale | |
Ambient +5° to 95°C |