Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a L non rastremati
Designed for use with hose system and vacuum lines.
Marca: Kartell™ 7125300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Untapered L Tubing Connector | |
10/Pk. | |
6 mm | |
L-shaped |