Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a L non rastremati
Designed for use with hose system and vacuum lines.
Marca: Kartell™ 7125400
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD | |
12 mm | |
Polypropylene | |
10/Pk. | |
A L |
Connettori per tubazioni a L non rastremati | |
Autoclavable | |
Useful for any hoses system and vacuum line | |
8mm bore |