Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a L non rastremati
Designed for use with hose system and vacuum lines.
Marca:  Kartell™ 0125400
Codice prodotto. 15631825
  • 6.85€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Nominal dimensions
  • Compliance
    Meet Food and Agriculture regulations
    Specifica
    Specifica
    CE marked, IVD
    12 mm
    8 mm bore
    Untapered L Tubing Connector
    100/Pk.
    L-shaped