Learn More
Kinesis™ Flangeless Fittings: Ferrules, Tefzel
No need to flange tubing
Marca:  Kinesis™ P-359X
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 12957639
  • 56.90€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
No need to flange tubing
Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing
Specifica
Specifica
Flangeless Ferrule
0.2 in.
Yellow
0.16 in.
ETFE
1/8 in. O.D. Tubing