Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Includes: 96 Injector Nozzles
Description
- Dotato di 96 ugelli iniettori
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Altezza di carico: 170 mm
- Impossibile il dosaggio polvere
Specifications
Specifications
| Include | Injector unit clearance |
| Product Type | Upper Basket |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge tubes, vials, test tubes for fraction collectors or auto-sampler tubes |
| Quantità | 1 Each |
| Larghezza (sistema metrico) | 531 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 475 mm |