Learn More
Miele Professional™ Cesto superiore
Cesto superiore A 101 regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti
Marca: Miele Professional™ 9862340
322.65 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.57300kg
Descrizione
- Altezza di carico 160 +/- 30 mm, largh. 475 mm, prof. 443 mm
- Con braccio irroratore integrato
Specifica
Basket | |
PG 8583/PG8593 | |
206 x 528 x 527mm |
Cesto superiore per il posizionamento ottimale di moduli di iniettori o inserti | |
Anteriore aperto, braccio irroratore incorporato |