Learn More
Liebherr™ Upright Fridge with Shelves
Codice prodotto. 17839106
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
420 L
571 L
655 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17839106
Marca: Liebherr™ FRFVG5501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure, long-lasting and ultra energy-efficient fridge storage for non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Professional Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Professional upright fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
  • Temperature range +3 / +16°C, Class M1, with 3 humidity settings
  • Climate class (energy directive): 5
  • Energy efficiency class: C
  • Forced-air cooling system: White exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing door at <90° and mechanical lock, aluminium door handle
Specifica
Tipo Professional Fridge
Capacità (sistema metrico) 571 L
Gamma di temperatura 1°C to 15°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Refrigerante R 600a
Door Style Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Ripiani 5
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Finitura esterna White Powder-coated
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Upright
Display Touch Control, Digital Display in Door
Ruote Optional (80 to 100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Non-sensitive Products
Porte No
Linea di prodotti Professional Performance
Warranty 2 yr. Parts and Labor
Sbrinamento Timed Off-cycle
Modello FRFvg 5501
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Compatibilità Smart View Yes
Compressore CFC-free
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Wattage 120 W
Utilizzo di energia 576 kWh/a