Learn More
Liebherr™ Upright Glass Door Lab Fridge with Shelves
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
367 L
420 L
588 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Upright glass door Lab Fridge for general purpose storage, reach-in, 1-section
- Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
- White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
- Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
- Internal lighting: LED ceiling light
- Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
Specifica
Specifica
| Tipo | Lab Fridge |
| Capacità (sistema metrico) | 588 L |
| Gamma di temperatura | 3°C to 16°C |
| Sensore di temperatura | NTC |
| Temperatura (punto di regolazione) | +5°C |
| Stabilità termica | ±3 K |
| Refrigerante | R 600a |
| Door Style | Glass Self-closing |
| No. of Doors | 1 |
| Ripiani | 4 |
| Vedi altri risultati |