Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks for Centrifuge Tubes
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. Provide an ideal alternative for storing large quantities of samples in 15mL or 50mL centrifuges tubes.
237.00€ - 247.00€
Specifica
Product Type | Drawer Rack |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright ULT Freezer |
Dimensioni (L x P x A) | 559 x 252 x 140mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15709559
|
Fisherbrand™
UFD-LT50-2 |
Conical Tubes (78 x 50 mL) |
237.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15799549
|
Fisherbrand™
UFD-LT15-2 |
Conical Tubes (160 x 15 mL) |
247.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For 15mL or 50mL centrifuges tubes
- 2 drawers, holds between 78 and 160 tubes
- Made of high quality stainless steel
Specifica
Drawer Rack | |
Stainless Steel | |
Upright ULT Freezer | |
559 x 252 x 140mm |