Learn More
Uranium Solution for ICP, 1g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Specifica
Specifica
Concentrazione | 1g/L |
Quantità | 100 mL |
La soluzione contiene | HNO3 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Uranium (U) 1000mg/l in HNO3 2% (S 064)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .