Learn More
Uranio standard (impoverito) per ICP/MS, grado Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11466008 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Dimensione della confezione:
125mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11466008
Marca: SPEX Certiprep CLU22Y
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
U1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Uranium Standard (Depleted)
Imballaggio Bottiglia in LDPE lavata tre volte
CAS 7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Il certificato di analisi Claritas PPT riporta fino a 68 elementi a livelli ppt.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Formula molecolare U
Tecnica ICP-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo di soluzione Standard Solution
InChI Key JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [U]
IUPAC Name uranium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 238.029
PubChem CID 23989
Quantità 125 ml
ChEBI CHEBI:49936
Grado ICP/ICP-MS
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only