Learn More
Urea hydrogen peroxide, 1 g tablets, stabilized, contains 35 wt% H2O2, Thermo Scientific Chemicals
49.10€ - 477.00€
Identificatori chimici
CAS | 124-43-6, 7722-88-5 |
---|---|
Formula molecolare | CH6N2O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 94.07 |
InChI Key | AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid |
PubChem CID | 31294 |
ChEBI | CHEBI:75178 |
IUPAC Name | hydrogen peroxide;urea |
SMILES | C(=O)(N)N.OO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10420321
|
Thermo Scientific Acros
241022500 |
250 g | Glass bottle |
49.10€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10266620
|
Thermo Scientific Acros
241020010 |
1 kg | Glass bottle |
129.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11924381
|
Thermo Scientific Acros
241020051 |
5 kg | Plastic drum |
477.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagentIdentificatori chimici
124-43-6, 7722-88-5 | |
94.07 | |
urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid | |
CHEBI:75178 | |
C(=O)(N)N.OO |
CH6N2O3 | |
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N | |
31294 | |
hydrogen peroxide;urea |
Specifica
Urea hydrogen peroxide | |
75.0°C to 85.0°C | |
CH6N2O3 | |
16,379; 17,401 | |
urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid | |
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen peroxide;urea | |
94.07 | |
CHEBI:75178 | |
≥33.5% (H2O2) |
124-43-6, 7722-88-5 | |
White | |
CO(NH2)2·H2O2 | |
15,1784 | |
Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol | |
C(=O)(N)N.OO | |
1% sodium pyrophosphate | |
31294 | |
94.07 | |
Tablets |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-701-4
- Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.