missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ureaplasma parvum Monoclonal Antibody (H71G)

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA517012
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
MA5-17012 has been used in ELISA and IF applications and shows reactivity with the multi-banded antigen (MB) of several Ureaplasma serotypes. MA5-07012 does not cross react with Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitallium. MA5-17012 reacts with serovars: 3 & 14.
Specifica
| Ureaplasma parvum | |
| Monoclonal | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| H71G | |
| Unconjugated | |
| U. parvum | |
| Reactive with the multi-banded antigen (MB) of several Ureaplasma serotypes. | |
| 1 mL | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto