Learn More
Kartell™ Urine Cup with Red Screw Cap
Constructed of polypropylene for clarity and durability. Kartell™ Urine Cup with Red Screw Cap provides a superior solution for urine collection, storage, and transportation.
Marca: Kartell™ 0564400
187.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE marked, IVD Approved
- Constructed of polypropylene
- Single cup, individually wrapped
- Diameter of 66mm
- Height of 95mm
- Subdivisions of 25mL
Specifica
Red | |
Polypropylene | |
CE/IVD |
Screw Cap | |
Sterile | |
200 mL |