Learn More
USB Communication Cable for Eutech™ Temp 300 Series meters
Eutech™ provides various types of cables and adapters available for use with Eutech™ different meters.
Marca:  Thermo Scientific Eutech 30X379302
Codice prodotto. 11583865
  • 16.28€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eutech™ provides various types of cables and adapters available for use with Eutech™ different meters. The USB Communication Cable is used for Eutech™ Temp 300/Temp 360 thermocouple datalogger.
  • USB to USB-mini cable available for Eutech Temp 300 / Temp 360 meters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
USB cable
USB Communication Cable