Learn More
BRAND™ USP Measuring Flask
Codice prodotto. 15811198 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15811198
Marca: BRAND™ 956945
With individual USP conformity certificate
  • Boro 3.3
  • To DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • With USP batch certificate
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Materiale chiusura Polipropilene
    Capacità (sistema metrico) 20 mL
    Materiale Borosilicate Glass (3.3)
    Giunto a bussola Ground Joint NS 10/19
    Classe A