Learn More
UVP Piastre di conversione raggi UV
Maximize transilluminator capabilities by using a converter plate to convert the transilluminator's 302nm UV wavelength to different wavelengths for visualizing a variety of gels. Place the specially designed plate on the transilluminator filter surface.
Marca:  UVP 38-0191-02
Codice prodotto. 12893908
  • 502.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Le piastre per luce bianca convertono la luce UV in luce bianca per l'osservazione di gel per proteine, terreni colorati con colorante blu Coomassie o argento
  • Esclusivo gruppo in vetro fosfato (brevetto in corso di registrazione) che converte la radiazione UV tramite un diffusore bianco
  • Conversione della luce UV in lunghezze d'onda di 460-470nm con la piastra Visi-Blue™ per l'osservazione di coloranti GFP
  • Il vetro antigraffio è montato in un alloggiamento in metallo, per una lunga durata
  • La tenuta in gomma impedisce alla piastra di scivolare
  • Le maniglie sono situate su entrambi i lati della piastra per una manipolazione semplice
  • Sono disponibili diversi formati di piastre standard o personalizzati
  • Numerose lunghezze d'onda per la documentazione, l'eccitazione e l'imaging del gel
Specifica
Specifica
Piastra di conversione
7.87 x 15.74 in.
UV to White Light Converter Plates
Convert 302nm UV to white light
20 x 40 cm