Learn More
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-well UV Spectroscopy Microplate
For use in UV Spectroscopy. Greiner Bio-One UV-Star™ 96-Well UV Spectroscopy Microplate is used for measurements of protein concentration at 280nm.
797.00€ - 916.00€
Specifica
Rottura | No |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Imballaggio | Inner bags of 10 |
Binding Type | Non Binding |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Design pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Design pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10600942
|
Greiner Bio-One
655801 |
Cycloolefin Copolymer, Cycloolefin Copolymer | Chimney |
916.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10781244
|
Greiner Bio-One
675801 |
Polystyrene | Half area |
797.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Can be traced back to production through defined LOT number system
- Optical window down to 230nm ideal for nucleic acid
Specifica
No | |
Inner bags of 10 | |
Clear | |
96 | |
Yes | |
40/Cs. |
8 x 12 | |
Non Binding | |
96-well Microplate | |
Non-sterile | |
UV Spectroscopy | |
127.8 x 85.5 x 11.5 mm |